3-Fluoro-4-(trifluormetil)benzonitrilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride, 3-Fluoro-4-trifluoromethylbenzonitrile
F1019-1G F1019-5G
TCIAF1019-1GEA 17 EUR
TCIAF1019-1G TCIAF1019-5G
3-Fluoro-4-(trifluormetil)benzonitrilo ≥99.0% (por GC)
3-Fluoro-4-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₃F₄N
MW: 189,11 g/mol
Número MDL: MFCD00236280
Núm. CAS: 231953-38-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C