3-Fluoropiridin-5-ol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Fluoro-5-pyridinol, 5-Fluoropyridin-3-ol
F1020-200MG F1020-1G
TCIAF1020-200MGEA 25 EUR
TCIAF1020-200MG TCIAF1020-1G
3-Fluoropiridin-5-ol ≥98.0% (por GC)
3-Fluoropiridin-5-ol
Formula: C₅H₄FNO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03095199
Núm. CAS: 209328-55-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C