3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
F1023-1G
F1023-5G
TCIAF1023-1GEA
39
EUR
TCIAF1023-1G
TCIAF1023-5G
3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formula:
C₁₁H₈FNO₃ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03407356 Núm. CAS: 1736-21-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 200.0 to 204.0 deg-C |