7-Fluoroquinazolin-4(3H)-one ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 7-Fluoro-4-hydroxyquinazoline, 7-Fluoro-4-quinazolinone, 7-Fluoro-4-quinazolinol
F1029-1G F1029-5G
TCIAF1029-1GEA 21 EUR
TCIAF1029-1G TCIAF1029-5G
7-Fluoroquinazolin-4(3H)-one ≥98.0% (by GC, titration analysis)
7-Fluoroquinazolin-4(3H)-one
Formula: C₈H₅FN₂O
MW: 164,1400 g/mol
Número MDL: MFCD05664874
Núm. CAS: 16499-57-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 246.0 to 250.0 deg-C