N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
F1031-1G
F1031-5G
TCIAF1031-1GEA
42
EUR
TCIAF1031-1G
TCIAF1031-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone ≥98.0% (by HPLC)
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone
Formula:
C₂₀H₁₉NO₃ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00673794 Núm. CAS: 204376-55-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 96.0 % |
Melting point | 131.0 to 135.0 deg-C |