2-Fluoro-6-(trifluorometil)benzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
F1033-1G
F1033-5G
TCIAF1033-1GEA
29
EUR
TCIAF1033-1G
TCIAF1033-5G
2-Fluoro-6-(trifluorometil)benzaldehído ≥98.0% (por GC)
2-Fluoro-6-(trifluorometil)benzaldehído
Formula:
C₈H₄F₄O Pto. Ebullición: 67°C Pto. de inflamación: 82°C |
Número MDL:
MFCD00061273 Núm. CAS: 60611-24-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |