6-Fluoroquinoline ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

F1034-1G F1034-5G
TCIAF1034-1GEA 44 EUR
TCIAF1034-1G TCIAF1034-5G
6-Fluoroquinoline ≥98.0% (por GC)
6-Fluoroquinoline
Formula: C₉H₆FN
MW: 147,15 g/mol
Pto. Ebullición: 126°C
Número MDL: MFCD01685512
Núm. CAS: 396-30-5

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR