2-Fluoro-4-iodo-5-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-4-iodo-5-picolina
F1035-1G F1035-5G
TCIAF1035-1GEA 21 EUR
TCIAF1035-1G TCIAF1035-5G
2-Fluoro-4-iodo-5-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
2-Fluoro-4-iodo-5-metilpiridina
Formula: C₆H₅FIN
Número MDL: MFCD03095297
Núm. CAS: 153034-94-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C