4-Fluoro-3-nitrobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
F1040-5G
F1040-25G
TCIAF1040-5GEA
28
EUR
TCIAF1040-5G
TCIAF1040-25G
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrilo
Formula:
C₇H₃FN₂O₂ |
Número MDL:
MFCD01632197 Núm. CAS: 1009-35-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 91.0 to 95.0 deg-C |