Fmoc-Lys(Mtt)-OH ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
F1043-1G
F1043-5G
TCIAF1043-1GEA
38
EUR
TCIAF1043-1G
TCIAF1043-5G
Fmoc-Lys(Mtt)-OH ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Fmoc-Lys(Mtt)-OH
Formula:
C₄₁H₄₀N₂O₄ Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00237166 Núm. CAS: 167393-62-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -9.0 to -11.0 deg (C=1,DMF) |