2-(4-Fluorophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
F1045-200MG
F1045-1G
TCIAF1045-200MGEA
27
EUR
TCIAF1045-200MG
TCIAF1045-1G
2-(4-Fluorophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (por GC)
2-(4-Fluorophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Formula:
C₂₁H₁₄FN₃ MW: 327,36 g/mol |
Número MDL:
MFCD28964710 Núm. CAS: 203450-08-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 231.0 to 235.0 deg-C |