2'-Fluoro-4-pentyl-4''-propyl-1,1':4',1''-terphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
F1046-1G
F1046-5G
TCIAF1046-1GEA
37
EUR
TCIAF1046-1G
TCIAF1046-5G
2'-Fluoro-4-pentyl-4''-propyl-1,1':4',1''-terphenyl ≥98.0% (por GC)
2'-Fluoro-4-pentyl-4''-propyl-1,1':4',1''-terphenyl
Formula:
C₂₆H₂₉F |
Número MDL:
MFCD11045061 Núm. CAS: 95759-51-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 51.0 to 55.0 deg-C |
Mesomorphic range | 50.0 to 143.0 deg-C |