Ácido 2-fluoro-4-metoxifenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
F1048-1G
F1048-5G
TCIAF1048-1GEA
94
EUR
TCIAF1048-1G
TCIAF1048-5G
Ácido 2-fluoro-4-metoxifenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 2-fluoro-4-metoxifenilborónico
Formula:
C₇H₈BFO₃ MW: 169,95 g/mol |
Número MDL:
MFCD04039323 Núm. CAS: 162101-31-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 112.0 % |