5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-2-(5-isoxazolyl)phenol, 5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole
F1049-1G F1049-5G
TCIAF1049-1GEA 41 EUR
TCIAF1049-1G TCIAF1049-5G
5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole ≥98.0% (por GC)
5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole
Formula: C₉H₆FNO₂
Número MDL: MFCD03070563
Núm. CAS: 288401-62-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 188.0 to 192.0 deg-C