3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Fluoro-4-formylbenzeneboronic acid
F1051-1G F1051-5G
TCIAF1051-1GEA 39 EUR
TCIAF1051-1G TCIAF1051-5G
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Formula: C₇H₆BFO₃
MW: 167,93 g/mol
Número MDL: MFCD02093051
Núm. CAS: 248270-25-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %