1-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-(4-Fluorophenyl)maleimide
F1054-200MG F1054-1G
TCIAF1054-200MGEA 31 EUR
TCIAF1054-200MG TCIAF1054-1G
1-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione ≥98.0% (por GC)
1-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Formula: C₁₀H₆FNO₂
MW: 191,16 g/mol
Número MDL: MFCD00033653
Núm. CAS: 6633-22-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1884342f5ed5b659183d0cdbe9f7183dfdf67e17&vid=1884342f5ed5b659183d0cdbe9f7183dfdf67e17&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C