1-(2-Fluorofenil)-2-tiourea ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N-(2-Fluorofenil)tiourea, 2-Fluorofeniltiourea
F1055-1G F1055-5G
TCIAF1055-1GEA 37 EUR
TCIAF1055-1G TCIAF1055-5G
1-(2-Fluorofenil)-2-tiourea ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-(2-Fluorofenil)-2-tiourea
Formula: (C₆H₄F)NC(S)NH₂
MW: 170,21 g/mol
Número MDL: MFCD00041148
Núm. CAS: 656-32-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C