2-Fluoroethyl p-Toluenesulphonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Fluoroethyl Tosylate, 2-Fluoroethyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid 2-Fluoroethyl ester
F1056-1G F1056-5G
TCIAF1056-1GEA 66 EUR
TCIAF1056-1G TCIAF1056-5G
2-Fluoroethyl p-Toluenesulphonate ≥98.0% (por GC)
2-Fluoroethyl p-Toluenesulphonate
Formula: C₉H₁₁FO₃S
Pto. Ebullición: 140°C
Número MDL: MFCD01658061
Núm. CAS: 383-50-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd3bf857c20f920f55cf7a04399cfc71b3e5f825&vid=cd3bf857c20f920f55cf7a04399cfc71b3e5f825&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %