Ácido 4-fluoro-2-metoxifenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
F1062-1G F1062-5G
TCIAF1062-1GEA 48 EUR
TCIAF1062-1G TCIAF1062-5G
Ácido 4-fluoro-2-metoxifenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 4-fluoro-2-metoxifenilborónico
Formula: C₇H₈BFO₃
Número MDL: MFCD03788423
Núm. CAS: 179899-07-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4121b10daf1799d68e30b6bdca37d4131677b74&vid=d4121b10daf1799d68e30b6bdca37d4131677b74&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %