Ácido 3-fluoro-5-metoxifenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid
F1063-1G
F1063-5G
TCIAF1063-1GEA
79
EUR
TCIAF1063-1G
TCIAF1063-5G
Ácido 3-fluoro-5-metoxifenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 3-fluoro-5-metoxifenilborónico
Formula:
C₇H₈BFO₃ MW: 169,95 g/mol |
Número MDL:
MFCD07363780 Núm. CAS: 609807-25-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 112.0 % |