2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
F1071-1G F1071-5G
TCIAF1071-1GEA 55 EUR
TCIAF1071-1G TCIAF1071-5G
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BFO₄
Pto. de fusión: 140°C
Número MDL: MFCD08436034
Núm. CAS: 603122-84-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %