5-(4-Fluorophenyl)-2-thiophenecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F1073-1G F1073-5G
TCIAF1073-1GEA 40 EUR
TCIAF1073-1G TCIAF1073-5G
5-(4-Fluorophenyl)-2-thiophenecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-(4-Fluorophenyl)-2-thiophenecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₇FO₂S
Número MDL: MFCD01316570
Núm. CAS: 115933-30-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 248.0 to 252.0 deg-C