5-(2-Fluorophenyl)pyrrole-3-carboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
F1074-1G F1074-5G
TCIAF1074-1GEA 47 EUR
TCIAF1074-1G TCIAF1074-5G
5-(2-Fluorophenyl)pyrrole-3-carboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
5-(2-Fluorophenyl)pyrrole-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₁H₈FNO
MW: 189,19 g/mol
Número MDL: MFCD11875867
Núm. CAS: 881674-56-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C