N-(4-Fluorobenzyl)-3-nitro-p-phenylenediamine ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N1-(4-Fluorobenzyl)-3-nitrobenzene-1,4-diamine, N1-(4-Fluorobenzyl)-3-nitro-1,4-phenylenediamine
F1082-1G F1082-5G
TCIAF1082-1GEA 31 EUR
TCIAF1082-1G TCIAF1082-5G
N-(4-Fluorobenzyl)-3-nitro-p-phenylenediamine ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
N-(4-Fluorobenzyl)-3-nitro-p-phenylenediamine
Formula: C₁₃H₁₂FN₃O₂
MW: 261,256 g/mol
Número MDL: MFCD12828054
Núm. CAS: 150812-21-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C