1-[(4-Fluorophenyl)carbamoyl]cyclopropanecarboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
F1083-1G
F1083-5G
TCIAF1083-1GEA
52
EUR
TCIAF1083-1G
TCIAF1083-5G
1-[(4-Fluorophenyl)carbamoyl]cyclopropanecarboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-[(4-Fluorophenyl)carbamoyl]cyclopropanecarboxylic acid
Formula:
C₁₁H₁₀FNO₃ |
Número MDL:
MFCD11226313 Núm. CAS: 849217-48-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 173.0 to 177.0 deg-C |