Ácido 2-fluorofenilborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
F1085-5G F1085-25G
TCIAF1085-5GEA 56 EUR
TCIAF1085-5G TCIAF1085-25G
Ácido 2-fluorofenilborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-fluorofenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₂H₁₆BFO₂
Número MDL: MFCD05663874
Núm. CAS: 876062-39-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57a0cb4ad85c600c4c988506d0aefbf7051da8b6&vid=57a0cb4ad85c600c4c988506d0aefbf7051da8b6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %