6-Fluorochromane-2-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F1086-5G F1086-25G
TCIAF1086-5GEA 85 EUR
TCIAF1086-5G TCIAF1086-25G
6-Fluorochromane-2-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Fluorochromane-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₉FO₃
Número MDL: MFCD07778357
Núm. CAS: 99199-60-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff211675a0a0181c5f19c5d0205b3a30de027c60&vid=ff211675a0a0181c5f19c5d0205b3a30de027c60&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C