3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (3-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 3-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid, 3-Fluoro-4-methoxycarbonylphenylboronic acid, 3-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
F1087-1G F1087-5G
TCIAF1087-1GEA 32 EUR
TCIAF1087-1G TCIAF1087-5G
3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BFO₄
MW: 197,96 g/mol
Número MDL: MFCD04115665
Núm. CAS: 505083-04-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fb96904b6777e23da4c94834dd730d69ac62917&vid=2fb96904b6777e23da4c94834dd730d69ac62917&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %