3-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
F1088-1G
F1088-5G
TCIAF1088-1GEA
66
EUR
TCIAF1088-1G
TCIAF1088-5G
3-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
Formula:
C₈H₉BO₄ MW: 179,9700 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08689486 Núm. CAS: 480424-49-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 112.0 % |