3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (3-Fluoro-2-formylphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-2-formylbenzeneboronic acid
F1089-1G F1089-5G
TCIAF1089-1GEA 37 EUR
TCIAF1089-1G TCIAF1089-5G
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Formula: C₇H₆BFO₃
MW: 167,93 g/mol
Pto. de fusión: 129°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10697421
Núm. CAS: 871126-15-7
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f00214a8b704cf004bdcb3c333ba91a9eb19042c&vid=f00214a8b704cf004bdcb3c333ba91a9eb19042c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %