4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)phenylboronic acid, 4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
F1090-200MG F1090-1G
TCIAF1090-200MGEA 45 EUR
TCIAF1090-200MG TCIAF1090-1G
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₃
MW: 169,95 g/mol
Número MDL: MFCD08235075
Núm. CAS: 481681-02-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %