Ácido 2-fluoro-5-piridinborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F1094-1G F1094-5G
TCIAF1094-1GEA 46 EUR
TCIAF1094-1G TCIAF1094-5G
Ácido 2-fluoro-5-piridinborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-fluoro-5-piridinborónico, pinacol éster
Formula: C₁₁H₁₅BFNO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03412792
Núm. CAS: 444120-95-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed656e99ee4216826f6f4b475f9995c1db175ceb&vid=ed656e99ee4216826f6f4b475f9995c1db175ceb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 29.0 to 33.0 deg-C