trans-N-Fmoc-4-tert-butoxy-L-proline ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
F1095-1G
F1095-5G
TCIAF1095-1GEA
25
EUR
TCIAF1095-1G
TCIAF1095-5G
trans-N-Fmoc-4-tert-butoxy-L-proline ≥98.0% (by HPLC)
trans-N-Fmoc-4-tert-butoxy-L-proline
Formula:
C₂₄H₂₇NO₅ |
Número MDL:
MFCD00151930 Núm. CAS: 122996-47-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 96.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -23.0 to -28.0 deg (C=1, MeOH) |
Drying loss | max. 2.0 % |