4'-Fluoro-3'-metilacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(4-Fluoro-3-methylphenyl)ethanone
F1097-1G
F1097-5G
TCIAF1097-1GEA
26
EUR
TCIAF1097-1G
TCIAF1097-5G
4'-Fluoro-3'-metilacetofenona ≥98.0% (por GC)
4'-Fluoro-3'-metilacetofenona
Formula:
C₉H₉FO Pto. Ebullición: 215°C |
Número MDL:
MFCD04972879 Núm. CAS: 369-32-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |