trans-4-Fluoro-4'-(4-n-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4-Fluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl, 4-Fluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl
F1103-1G
F1103-5G
TCIAF1103-1GEA
25
EUR
TCIAF1103-1G
TCIAF1103-5G
trans-4-Fluoro-4'-(4-n-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (por GC)
trans-4-Fluoro-4'-(4-n-propylcyclohexyl)biphenyl
Formula:
C₂₁H₂₅F MW: 296,429 g/mol |
Número MDL:
MFCD11053438 Núm. CAS: 87260-24-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Mesomorphic range | 104 to 160 deg-C |