Ácido 2-fluoro-3-piridinborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Fluoropyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
F1105-1G F1105-5G
TCIAF1105-1GEA 37 EUR
TCIAF1105-1G TCIAF1105-5G
Ácido 2-fluoro-3-piridinborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-fluoro-3-piridinborónico, pinacol éster
Formula: C₁₁H₁₅BFNO₂
MW: 223,05 g/mol
Número MDL: MFCD06798245
Núm. CAS: 452972-14-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=529db51ce57d631c0a2f497ed1fdfb0f966c2869&vid=529db51ce57d631c0a2f497ed1fdfb0f966c2869&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C