2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
F1108-1G F1108-5G
TCIAF1108-1GEA 65 EUR
TCIAF1108-1G TCIAF1108-5G
2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₈H₉BO₄
MW: 179.9657 g/mol
Pto. de fusión: 161°C
Número MDL: MFCD01319043
Núm. CAS: 139962-95-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 111.0 %