Fmoc-Val-Cit-PAB-PNP ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
F1114-100MG F1114-500MG
TCIAF1114-100MGEA 208 EUR
TCIAF1114-100MG TCIAF1114-500MG
Fmoc-Val-Cit-PAB-PNP ≥95.0% (by HPLC)
Fmoc-Val-Cit-PAB-PNP
Formula: C₄₀H₄₂N₆O₁₀
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD22200278
Núm. CAS: 863971-53-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 10.40 to 11.50 %