6-Methoxy-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
F1115-200MG F1115-1G
TCIAF1115-200MGEA 63 EUR
TCIAF1115-200MG TCIAF1115-1G
6-Methoxy-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
6-Methoxy-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₈O₄
Número MDL: MFCD02683011
Núm. CAS: 42059-79-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C