Cloruro de 4-fluoro-3-toluoílo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Cloruro de 4-fluoro-3-metilbenzoilo
F1116-5G F1116-25G
TCIAF1116-5GEA 40 EUR
TCIAF1116-5G TCIAF1116-25G
Cloruro de 4-fluoro-3-toluoílo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 4-fluoro-3-toluoílo
Formula: C₈H₆ClFO
MW: 172,59 g/mol
Pto. Ebullición: 115°C
Pto. de inflamación: 98°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01631426
Núm. CAS: 455-84-5
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bafb0f21bd15099eff86573bb87dd39f947677a&vid=2bafb0f21bd15099eff86573bb87dd39f947677a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %