Fmoc-L-norvaline ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-norvaline, Fmoc-Nva-OH, N-Fmoc-L-norvaline
F1117-1G
F1117-5G
TCIAF1117-1GEA
18
EUR
TCIAF1117-1G
TCIAF1117-5G
Fmoc-L-norvaline ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fmoc-L-norvaline
Formula:
C₂₀H₂₁NO₄ MW: 339,391 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00155631 Núm. CAS: 135112-28-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 153.0 to 157.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -20.0 to -22.0 deg (C=2, DMF) |