3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(4-Fluorophenyl)pyrazole-4-carboxaldehyde
F1118-1G
F1118-5G
TCIAF1118-1GEA
57
EUR
TCIAF1118-1G
TCIAF1118-5G
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula:
C₁₀H₇FN₂O MW: 190,18 g/mol |
Número MDL:
MFCD01922131 Núm. CAS: 306936-57-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Acid Value | max. 2.0 |