2-Fluoro-4-(trans-4-pentylcyclohexyl)-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: rel-2-Fluoro-4-((1s,4r)-4-pentylcyclohexyl)-4'-((1s,4r)-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl
F1122-1G F1122-5G
TCIAF1122-1GEA 40 EUR
TCIAF1122-1G TCIAF1122-5G
2-Fluoro-4-(trans-4-pentylcyclohexyl)-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (por GC)
2-Fluoro-4-(trans-4-pentylcyclohexyl)-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl
Formula: C₃₂H₄₅F
MW: 448,71 g/mol
Número MDL: MFCD11053473
Núm. CAS: 106349-49-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44a5b434bb7a32bf1c98ab0383dba2a7edc05c8c&vid=44a5b434bb7a32bf1c98ab0383dba2a7edc05c8c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 105 to 280 deg-C