Cloruro de 4-fluoro-2-(trifluorometil)bencenosulfonilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
F1124-1G F1124-5G
TCIAF1124-1GEA 30 EUR
TCIAF1124-1G TCIAF1124-5G
Cloruro de 4-fluoro-2-(trifluorometil)bencenosulfonilo ≥98.0% (por GC)
Formula: C₇H₃ClF₄O₂S
Número MDL: MFCD01091000
Núm. CAS: 176225-09-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C