2-Fluoro-3-(trifluormetil)benzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride
F1125-1G
F1125-5G
TCIAF1125-1GEA
34
EUR
TCIAF1125-1G
TCIAF1125-5G
2-Fluoro-3-(trifluormetil)benzonitrilo ≥98.0% (por GC)
2-Fluoro-3-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula:
C₈H₃F₄N Pto. de inflamación: 86°C |
Número MDL:
MFCD00061152 Núm. CAS: 146070-35-1 UN: 3276 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |