Cloruro de 4-fluoro-3-(trifluorometil)bencenosulfonilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
F1127-5G F1127-25G
TCIAF1127-5GEA 74 EUR
TCIAF1127-5G TCIAF1127-25G
Cloruro de 4-fluoro-3-(trifluorometil)bencenosulfonilo ≥98.0% (por GC)
Cloruro de 4-fluoro-3-(trifluorometil)bencenosulfonilo
Formula: C₇H₃ClF₄O₂S
Número MDL: MFCD01091001
Núm. CAS: 1682-10-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %