3-Fluoro-5-(trifluorometil)bencilo bromuro ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
F1131-1G
F1131-5G
TCIAF1131-1GEA
26
EUR
TCIAF1131-1G
TCIAF1131-5G
3-Fluoro-5-(trifluorometil)bencilo bromuro ≥98.0% (por GC)
3-Fluoro-5-(trifluorometil)bencilo bromuro
Formula:
C₈H₅BrF₄ MW: 257,03 g/mol Pto. Ebullición: 43°C |
Número MDL:
MFCD00061175 Núm. CAS: 239087-09-3 UN: 3265 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...