(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
F1132-1G
F1132-5G
TCIAF1132-1GEA
104
EUR
TCIAF1132-1G
TCIAF1132-5G
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid
Formula:
C₅H₅BFNO₂ |
Número MDL:
MFCD06659838 Núm. CAS: 182344-14-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 98.0 to 113.0 % |