5-formylthiophene-2-carbonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 5-Cyanothiophene-2-carboxaldehyde
F1133-1G F1133-5G
TCIAF1133-1GEA 75 EUR
TCIAF1133-1G TCIAF1133-5G
5-formylthiophene-2-carbonitrile ≥98.0% (por GC)
5-Formylthiophene-2-carbonitrile
Formula: C₆H₃NOS
Número MDL: MFCD09037804
Núm. CAS: 21512-16-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c47b101d32da33ebe431517308421ee18b61b246&vid=c47b101d32da33ebe431517308421ee18b61b246&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C