(5-Fluoro-2-nitrophenyl)acetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-2-nitrophenylacetic acid
F1140-1G F1140-5G
TCIAF1140-1GEA 39 EUR
TCIAF1140-1G TCIAF1140-5G
(5-Fluoro-2-nitrophenyl)acetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(5-Fluoro-2-nitrophenyl)acetic acid
Formula: C₈H₆FNO₄
MW: 199,14 g/mol
Número MDL: MFCD07787601
Núm. CAS: 29640-98-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C